Learn More
Scotch-Brite™ Disque de sol Clean & Shine
Code produit 17148770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
17148770 280 mm 5 pièces
17168770 330 mm 5 pièces
17158770 355 mm 5 pièces
17188760 380 mm 5 pièces
17138770 406 mm 5 pièces
17118770 432 mm 5 pièces
17128770 460 mm 5 pièces
17198760 480 mm 5 pièces
17108770 505 mm 5 pièces
17178770 530 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17148770 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100148036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    66.93€ / 5 pièces
    Économisez 96.07€
    58% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce disque de nettoyage 2 en 1 à usage quotidien pour épurateurs à vitesse réduite augmente progressivement la brillance grâce à une utilisation répétée
  • Nettoie et brille en une étape, en utilisant uniquement un épurateur à basse vitesse
  • Économise les coûts et la main-d’œuvre en réduisant ou en éliminant le besoin de lisser
  • Élimine les marques noires 3 fois plus rapidement que les disques de nettoyage traditionnels
  • Le disque double face dure plus longtemps que les disques de nettoyage traditionnels
  • Efficace sur la plupart des sols durs revêtus et non revêtus, y compris le VCT, le vinyle, le caoutchouc, le marbre, la pierre, le terrazzo, le granit et le béton avec seulement de l’eau ou un nettoyant neutre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de nettoyage
Couleur Marron
Diamètre (métrique) 280 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage et polissage des planchers
À utiliser avec (équipement) Sols en béton, granite, planchers industriels, linoléum, marbre, grès céramique, Terrazzo, VCT et vinyle
Modèle Rond