Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Crimp Caps with Septa, 11 mm, No Slit
Code produit 31745776 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Septum Color:
Red/White
White/Red
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Septum Color Conditionnement
31745776 Red/White 1 pièce
31744781 White/Red 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31745776 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur C40114A
Expédition estimée: 26-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Silver
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminum
Pré-fendu No
Stérilité Sterile
Septum PTFE/Silicone
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cap
Septum Color Red/White