Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Crimp Caps with Septa, 20 mm, No Slit
Code produit 31746631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminum
Steel
Taille du bouchon:
18 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Taille du bouchon unitSize
31746631 Steel 20 mm 100 pièces
31746490 Aluminum 18 mm 100 pièces
31741255 Aluminum 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31746631 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AV88010
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Silver
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Steel
Pré-fendu No
Stérilité Sterile
Septum PTFE/Silicone
Taille du bouchon 20 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cap