Learn More
Phenomenex™ Flacons inserts Cleanert™ en verre, 6 mm
Code produit 31746857 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’insert:
Demi-V avec ressort
Fond en V
Fond plat
Volume (métrique) de l’insert:
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’insert Volume (métrique) de l’insert Conditionnement
31746857 Fond en V 200 μl 1 pièce
31742527 Demi-V avec ressort 150 μl 1 pièce
31743342 Fond plat 300 μl 1 pièce
31741830 Demi-V avec ressort 250 μl -
31745690 Fond en V 250 μl 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31746857 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AV10326
Expédition estimée: 04-12-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Marque : Cleanert
  • Technique : Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 31 mm
Matériau Verre
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Type d’insert Fond en V
Volume (métrique) de l’insert 200 μl
Taille du bouchon 6 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Insert