Learn More
Phenomenex™ Bouchons à vis Cleanert™ avec septa, 13 mm, sans fente
Code produit 31744888 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31744888 Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31744888 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AV74100
Expédition estimée: 04-12-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Marque : Cleanert
  • Technique : Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Septum PTFE / silicone
Taille du bouchon 13 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon
Septum Color Rouge / blanc