Learn More
Phenomenex™ Bouchons à vis Cleanert™ avec septa, 8 mm, sans fente
Code produit 31741815 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Septum Color:
Blanc / rouge
Rouge / blanc
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Septum Color Conditionnement
31741815 Rouge / blanc 100 pièces
31744812 Blanc / rouge 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31741815 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AV20030
Expédition estimée: 04-12-2026
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Marque : Cleanert
  • Technique : Accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Septum PTFE / silicone
Taille du bouchon 8 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon
Septum Color Rouge / blanc