Description
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Spécification
Spécification
| Couleur | Black |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Taille du bouchon | 8 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cap |
| Septum Color | White/Red |