Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 9 mm, Pre-Slit
Code produit 31747040 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Red
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31747040 Red 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31747040 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AV22010
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Product: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Red
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Pré-fendu No
Stérilité Sterile
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Cap