Learn More
Phenomenex™ Bouchons à vis Cleanert™ avec septa, 9 mm, préfendus
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Marque : Cleanert
- Produit : Accessoire
Specifications
Specifications
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Septum | PTFE / silicone |
| Taille du bouchon | 9 mm |
| Marking Spot | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Bouchon |