Description
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifications
Specifications
| Couleur | Red |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Polyethylene |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Sterile |
| Septum | PTFE/Synthetic Rubber |
| Quantité | 100 Pk. |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Show More |