Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Snap Caps with Septa, 11 mm, Pre-Slit
Code produit 31747277 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
9 mm
11 mm
Couleur:
Natural
Red
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Couleur Conditionnement
31747277 9 mm Red 100 pièces
31746654 11 mm Natural 100 pièces
31743321 11 mm Red 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31747277 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AV115495011B
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Red
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Polypropylene
Pré-fendu No
Stérilité Sterile
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Insert