Learn More
Cytiva CleanGel pour IEF
Code produit 11678863 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11678863 5 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11678863 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80506737
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réalisez des procédures sensibles à l’aide de gels précoulés soigneusement lavés et séchés après le coulage afin d’éliminer les catalyseurs et les matériaux non polymérisés
  • Personnalisez les séparations IEF en les réhydratant dans un mélange approprié d’ampholytes porteurs et d’autres additifs tels que détergents ou des dénaturants
  • Manipulez en toute confiance des gels à revêtement plastique stables mécaniquement
  • Offrent des performances de gel améliorées grâce à des gradients plus rapides et plus stables, à moins d’artefacts et à des analyses de zymogrammes plus faciles
  • À réhydrater avant toute utilisation à l’aide de l’accessoire GelPool (réf. fab. : 18-1031-58) ; la réhydratation permet au gel de retrouver son épaisseur initiale de 0,5 mm
  • Composition du gel : Gel de polyacrylamide (5 % T / 3 % C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description IEF CleanGel
Couleur Transparent
Format Precast Gel
Type de séparation Focalisation isoélectrique
À utiliser avec (application) Chimie analytique, recherche : les gels IEF CleanGel offrent des performances de gel améliorées grâce à des gradients plus rapides et plus stables, à moins d’artefacts et à des analyses de zymogrammes plus faciles
Matériau Film de polyester
Quantité 5
Conditions de stockage -20deg;C
Épaisseur (impériale) 0,019 in
Épaisseur (métrique) 0,05 cm
Longueur (métrique) 110 mm
Type de produit Gel prémoulé