Learn More
PURUS™ Papier pour salle blanche CleanImage Premier
Code produit 15793589 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
11 x 17 po
8,3 x 11,7 po
Format de page:
Sans trou
Poids (métrique):
10 kg
105 gsm
80 gsm
Conditionnement:
10 pièces
250 pièces
2500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Format de page Poids (métrique) Conditionnement
15793589 Blanc 8,3 x 11,7 po Sans trou 80 gsm 10 pièces
16460051 Blanc 8,3 x 11,7 po Sans trou 105 gsm 2500 pièces
15703589 Bleu 8,3 x 11,7 po Sans trou 80 gsm 10 pièces
15723589 Bleu 8,3 x 11,7 po Sans trou 105 gsm 10 pièces
15733589 Bleu 11 x 17 po Sans trou 10 kg 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15793589 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PCIW 1081C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    217.14€ / 10 pièces
    Économisez 16.86€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Pour écrire, imprimer et photocopier en environnement de salle blanche, PURUS™ Le papier pour salles blanches offre une excellente imprimabilité et une bonne adhérence du toner thermique, et il est également recyclable.
  • Technologie de reliure exclusive
  • Convient pour une utilisation dans ISO Salles blanches de classe 10 à 1000 (4 à 6 unités)
  • Produit en ISO 4 (Salle blanche de classe 10)
  • Recyclables
  • Imprimabilité élevée et forte adhérence du toner à chaud
Compliance
approprié pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à classe 1 000).
Spécification
Matériau Polyéthylène
Réglé Non
Width (English) Page 11,7 in
Longueur (impériale) de page 8,3 in
Couleur Blanc
Couleur de couvercle Blanc
Dimensions (L x l) 8,3 x 11,7 po
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Écriture, impression et photocopie en environnement de salle blanche
Format de page Sans trou
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier pour salle blanche
Quantité 250 feuilles/paquet, 10 paquets/carton.
Dimensions A4
Poids (impériale) 22 lb
Poids (métrique) 80 gsm