Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour métal
Code produit 15879551 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Acier inoxydable (316)
Aluminium
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Finition:
Brillant et poli
Finition satinée
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions (L x l) Finition Conditionnement
15879551 Acier inoxydable (304) 100 x 100 mm Brillant et poli 1 pièce
15889541 Aluminium 50 x 50 mm Brillant et poli 1 pièce
15899551 Acier inoxydable (304) 50 x 50 mm Brillant et poli 1 pièce
15809561 Acier inoxydable (304) 50 x 50 mm Finition satinée 1 pièce
15839561 Acier inoxydable (316) 50 x 50 mm Brillant et poli 1 pièce
15849561 Acier inoxydable (316) 50 x 50 mm Finition satinée 1 pièce
15879541 Aluminium 100 x 100 mm Brillant et poli 1 pièce
15889551 Acier inoxydable (304) 100 x 100 mm Finition satinée 1 pièce
15819561 Acier inoxydable (316) 100 x 100 mm Brillant et poli 1 pièce
15829561 Acier inoxydable (316) 100 x 100 mm Finition satinée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15879551 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8644S4100B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.67€
    163.78€ / 1 pièces
    Économisez 7.89€
    4% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers métaux.
  • Tests disponibles pour l’aluminium, l’acier inox 304 et l’acier inox 316
  • Tous les métaux sont également disponibles en finition polie brillante ou satin
  • Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Type de produit Coupon de nettoyage
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Finition Brillant et poli
À utiliser avec (application) Test et validation du régime de nettoyage
Matériau Acier inoxydable (304)