Description
- Tests disponibles pour l’aluminium, l’acier inox 304 et l’acier inox 316
- Tous les métaux sont également disponibles en finition polie brillante ou satin
- Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Specifications
Specifications
| Type de produit | Coupon de nettoyage |
| Dimensions (L x l) | 50 x 50 mm |
| Finition | Brillant et poli |
| À utiliser avec (application) | Test et validation du régime de nettoyage |
| Matériau | Aluminium |