Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour plastique
Code produit 15809551 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
HDPE
Nylon
PTFE
PVC
Polypropylène
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions (L x l) unitSize
15809551 HDPE 50 x 50 mm 1 pièce
15899541 HDPE 100 x 100 mm 1 pièce
15829551 Nylon 50 x 50 mm 1 pièce
15819551 Nylon 100 x 100 mm 1 pièce
15849551 Polypropylène 50 x 50 mm 1 pièce
15839551 Polypropylène 100 x 100 mm 1 pièce
15869551 PVC 50 x 50 mm 1 pièce
15859551 PVC 100 x 100 mm 1 pièce
15869561 PTFE 50 x 50 mm 1 pièce
15859561 PTFE 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15809551 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8644H50
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers plastiques.
  • Tests disponibles pour PEHD, nylon, PP, PTFE et PVC
  • Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Type de produit Coupon de nettoyage
Dimensions (L x l) 50 x 50 mm
À utiliser avec (application) Test et validation du régime de nettoyage
Matériau HDPE