Learn More
Hirschmann™ Détergent de nettoyage rea-clean™
Code produit 10160661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
30 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10160661 1 L 1 pièce
10479322 30 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10160661 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9790101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.94€
    22.15€ / 1 pièces
    Économisez 1.79€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Détergent de nettoyage biodégradable pour un nettoyage rapide, automatique et minutieux des matériaux et des surfaces en particulier en plastique.
  • Nettoyant biodégradable
  • Nettoyage de surface
  • Sans phosphate et auto-neutralisant
Spécification
Type de produit Concentrat de nettoyage liquide sans phosphate
Forme Liquide
Gamme de produits rea-clean
Description Biodégradable, dissout la graisse, non agressif pour les matériaux
À utiliser avec (équipement) Toutes les surfaces dans les laboratoires
Quantité 1 flacon de recharge
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • rea-clean Bio-Reiniger