Learn More
Branson Ultrasonics™ Réactif de nettoyage, usage général
Description
- Empreintes digitales
- Poussière
- Particules d’emballage
- Huiles légères et graisses provenant du travail des métaux et du fonctionnement de la machine légère.
- Pièces d’étamures métalliques et pièces usinées
- Verre
- Pièces moulées par injection rigide
- Autres composants avec des niveaux de sol légers à intermédiaires
Spécification
Spécification
| Type de produit | Réactif de nettoyage |
| pH | 13 |
| À utiliser avec (application) | Destiné à un usage général |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- General Purpose
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: natriummetasilicat pentahydrat, 2-butoxyethanol, isotridecanol ethoxylated, sodium 2-(2-dodecyloxyet