Learn More
WTW™ Solution de nettoyage pour capteurs galvaniques d’oxygène WTW™ StirrOx G™, CellOx 325™, DurOx 325™
Code produit 11700424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparents
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11700424 Transparents 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11700424 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 205204
 Article restreint
En stock
Obtenez des résultats optimaux grâce à cette solution de nettoyage qui permet au capteur d’oxygène dissous à auto-agitation StirrOx™ G de mesurer la demande biochimique en oxygène (DBO) selon la méthode de dilution.
  • Solution de nettoyage pour les capteurs à oxygène galvanique
  • Solution de nettoyage pour capteur d’oxygène dissous à agitation automatique Stirrox™
  • Solution de nettoyage qui permet l’auto-agitation du capteur d’oxygène dissous StirrOx™ G pour la mesure de la demande biochimique en oxygène (DBO) selon la méthode de dilution
  • Pour une utilisation avec des capteurs galvaniques d’oxygène StirrOx™ G, CellOx™325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi, ConOx, module d’oxygène dissous MPP 350
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Description Solution de nettoyage
compliance-icons
Identifiant produit
  • RL-G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid