Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu en vinyle repositionnable Brady de série CleanLift™ sur cœur 3 po - Blanc
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
- Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression
- Finition semi-brillante pour un aspect net et propre
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM B 117 ; ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; ASTM G 155 ; certifiées UL |
| Type d’adhésif | Repositionnable |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouleau de |
| Matériau | Vinyle |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |