Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série CleanLift™, B-449
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série CleanLift™ sont en PP amovible
Marque:  Brady™ 067115
Code produit. 11523075
  • 271.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Séries de rubans recommandées : R6200
Aucun
Mat
Polypropylène (B-449)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
-70°C
1000 étiquettes par rouleau
Rectangle
l x H : 101.6 x 76.2 mm
–70°C à +90°C
0.112 mm
76.2 x 101.60 mm
4 in
101.60 mm
76.2 mm
Acrylique, Amovible
Blanc
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Étiquettes à code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle
1
THT-76-449-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 76.20 mm (H)
-94 °F à 194 °F
0,0044 in
79.37 mm
3 in
101.60 mm
3 in
THT-76-449-1