Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série CleanLift™, B-449
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série CleanLift™ sont en PP amovible
Marque:  Brady™ 067109
Code produit. 11563065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    144.18€ / 1 rouleaux
    Économisez 5.82€
    3% de réduction
En stock
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Séries de rubans recommandées : R6200
Aucun
Mat
Polypropylène (B-449)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
3
THT-5-449-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F à 194 °F
0,0044 in
15.24 mm
0,5 in
25.4 mm
0,5 in
THT-5-449-10
Acrylique, Amovible
Blanc
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Étiquettes à code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle
27.31 mm
-70°C
10 000 étiquettes par rouleau
Rectangle
l x H : 25.4 x 12.7 mm
–70°C à +90°C
0.112 mm
12.70 x 25.40 mm
1 in
25.40 mm
12.7 mm