Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série CleanLift™, B-449
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série CleanLift™ sont en PP amovible
Marque:  Brady™ 067110
Code produit. 11573065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    107.14€ / 1 rouleaux
    Économisez 4.86€
    4% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Séries de rubans recommandées : R6200
Aucun
Mat
Polypropylène (B-449)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
2
THT-13-449-10
10,000/Pk.
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
-94 °F à 194 °F
0,0044 in
9.53 mm
0,25 in
31.75 mm
0,25 in
THT-13-449-10
Acrylique, Amovible
Blanc
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Étiquettes à code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle
33.02 mm
-70°C
10 000 étiquettes par rouleau
Rectangle
l x H : 31.75 x 6.35 mm
–70°C à +90°C
0.112 mm
6.35 x 31.75 mm
1,25 in
31.75 mm
6.35 mm