Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série CleanLift™, B-449
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ série CleanLift™ sont en PP amovible
Marque: Brady™ 067113
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
| Séries de rubans recommandées : R6200 | |
| Aucun | |
| Mat | |
| Polypropylène (B-449) | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500 | |
| -70°C | |
| 1000 étiquettes par rouleau | |
| Rectangle | |
| 76,2 x 50,8 mm (l x H) | |
| –70°C à +90°C | |
| 0,112 mm | |
| 50,80 x 76,20 mm | |
| 3 in | |
| 76.20 mm | |
| 50,8 mm |
| Acrylique, Amovible | |
| Blanc | |
| Rouler | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
| Étiquettes à code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle | |
| 1 | |
| THT-19-449-1 | |
| 1000/Bte | |
| 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -94 °F à 194 °F | |
| 0,0044 in | |
| 53,98 mm | |
| 2 in | |
| 76,2 mm | |
| 2 in | |
| THT-19-449-1 |