Learn More
Brady™ CleanLift™ Étiquettes imprimables par transfert thermique série B-498
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiées UL |
| Description | Série de rubans recommandée : R4300 ; R4800; R6000; 6200 Rands |
| Type d’adhésif | Repositionnable |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouler |
| Matériau | Tissu en vinyle (B-498) |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |