Learn More
Brady™ Étiquettes d’imprimante à transfert thermique CleanLift™ BBP81
Code produit 11592985 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
12,7 x 36,49 mm (l x H)
20,32 x 36,49 mm (l x H)
23,79 x 25,4 mm (l x H)
25,4 x 36,49 mm (l x H)
6,35 x 36,49 mm (l x H)
L x H : 6,09 mm x 4,19 m
l x H : 8 mm x 4,19 m
l x H : 9,52 mm x 4,19 m
Dimensions (impériale):
0,240 x 165 po (l x H)
0,250 x 1,437 po (l x H)
0,315 x 165 po (l x H)
0,375 x 165 po (l x H)
0,500 x 1,437 po (l x H)
0,750 x 0,937 po (l x H)
0,800 x 1,437 po (l x H)
1 x 1,437 po (l x H)
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) Dimensions (impériale) Conditionnement
11592985 12,7 x 36,49 mm (l x H) 0,500 x 1,437 po (l x H) 1 ROLL
11522995 6,35 x 36,49 mm (l x H) 0,250 x 1,437 po (l x H) 1 rouleau
11532995 23,79 x 25,4 mm (l x H) 0,750 x 0,937 po (l x H) 1 rouleau
11562995 L x H : 6,09 mm x 4,19 m 0,240 x 165 po (l x H) 1 rouleau
11552995 l x H : 8 mm x 4,19 m 0,315 x 165 po (l x H) 1 rouleau
11542995 l x H : 9,52 mm x 4,19 m 0,375 x 165 po (l x H) 1 rouleau
11512995 25,4 x 36,49 mm (l x H) 1 x 1,437 po (l x H) 1 rouleau
11572995 20,32 x 36,49 mm (l x H) 0,800 x 1,437 po (l x H) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11592985 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 062682
En stock
Idéale pour une grande variété d’applications. Les étiquettes d’imprimante BBP81 à transfert thermique Brady CleanLift sont en tissu vinyle avec adhésif en caoutchouc repositionnable et peuvent être enroulées à l’intérieur ou à l’extérieur avec le côté en
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • Fabriquées en tissu en vinyle B-498 avec adhésif en caoutchouc repositionnable
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées UL
Description Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4800 ; R6000 ; R6200
Type d’adhésif Caoutchouc repositionnable
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Format Rouler
Matériau Tissu en vinyle (B-498)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquettes à code-barres ; Marquage de câbles et fils ; Identification de cartes de circuit – partie supérieure perforée ; Identification de composants et d’équipements ; Identification générale et industrielle
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 15,24 mm
Étiquettes par rangée 6
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-87-498-5
Nb par paquet 5000 étiquettes par rouleau
Quantité 5000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 12.70 mm (W) x 36.50 mm (H)
Dimensions (impériale) 0,500 x 1,437 po (l x H)
Dimensions (métrique) 12,7 x 36,49 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0,185 mm
Répétition verticale (métrique) 39,68 mm
Dimensions (L x l) 36,50 x 12,7 mm
Longueur (impériale) 1,437 in
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,70 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 12.70 mm
Hauteur (impériale) 1,437 po
Hauteur (métrique) 36,50 mm
Alternate Part Number THT-87-498-5
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.