Description
- Type de produit : stylo à bille
- Type d’encre : faible taux de sodium (indélébile)
- Type d’embout : Cliquez/Rétractable
- Type d’embout : à bille (0,7 mm)
- Dimensions (L x l) : 15 cm x 9,5 mm
- Conditionnement : double emballage
- À utiliser avec (application) : documentation de la salle blanche
- À utiliser avec (matériel) : papier de laboratoire
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Couleur de couvercle | Blanc |
| Matériau du couvercle | Poly haute densité |
| Dimensions (L x l) | 15 cm x 9,5 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO Établissement certifié 9001 |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Documentation de la salle blanche |
| À utiliser avec (équipement) | Papier pour salle blanche |
| Conditionnement | 10 stylos/sachet, 10 sachets/sachet double, 100 stylos/PK. |
| Afficher plus |