Learn More
Cole-Parmer Raccord Luer femelle pour salle blanche vers embout cannelé, adaptateur droit, blanc Nylon
Code produit 30054235 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/16 in
1/4 in
3/16 in
3/32 po
5/32 po
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
30054235 3/16 in 10 pièces
30053710 0,125 po 10 pièces
30053626 5/32 po 10 pièces
30053805 3/32 po 10 pièces
30053092 1/4 in 10 pièces
30054142 1/16 in 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30054235 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5010987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.00€
    11.85€ / 10 pièces
    Économisez 0.15€
    1% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. Permet de réaliser un raccord Luer étanche en un simple tour de main. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux réglementations de la FDA (21 CFR 178.3297) et à la directive RoHS.
Spécification
Certifications/Conformité FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS
Diamètre (impériale) interne 3/16 in
Matériau Nylon
Quantité d’emballage 10/Pk.
Admission Conector hembra Luer x espiga para manguera
Couleur blanc
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.