Learn More
Cole-Parmer Raccords cannelés pour tuyaux de salle blanche, union droite, blancs Nylon
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. Assemblage rapide et facile sans outils. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux normes FDA et RoHS
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS |
| Diamètre (impériale) interne | 3/8 in. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -23 °C |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Port de sortie | Unión de espiga de manguera |
| Méthode de stérilisation | Irradiación con haz de electrones/gamma, EtO o autoclave hasta 121 °C |
| Couleur | blanc |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.