Learn More
Cole-Parmer Raccord Luer mâle pour salle blanche vers embout cannelé, adaptateur droit, polypropylène sans dérivés animaux
Code produit 30053503 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/16 in
1/4 in
3/16 in
3/32 po
5/32 po
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
30053503 0,125 po 10 pièces
30054280 1/16 in 10 pièces
30053303 3/32 po 10 pièces
30053866 1/4 in 10 pièces
30053298 5/32 po 10 pièces
30052977 3/16 in 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30053503 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011021
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. Permet de réaliser un raccord Luer étanche en un simple tour de main. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1520(a)(3)(i) et (c)3.1a) et à la directive RoHS.
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS
Diamètre (impériale) interne 0,125 po
Matériau Polypropylène
Quantité d’emballage 10/Pk.
Admission Luer mâle, HB