Learn More
Cole-Parmer Raccord Luer mâle à embout cannelé pour salle blanche, adaptateur droit, naturel Kynar™
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. Se raccorder à un corps Luer femelle pour former un circuit de fluide étanche. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Biopharma compatible et USP Conforme aux normes 661 et BPOG
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | non-DEHP ;non-phthalate ;USP |
| Diamètre (impériale) interne | 3/32 po |
| Matériau | Kynar |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Admission | Luer-Slip mâle |
| Couleur | Naturel |