Description
Le NovaSqueegee™ pour salles blanches Micronova est un outil en acier inox qui est fourni de série avec une lame en caoutchouc remplaçable et est doté d’un accessoire de poignée à déconnexion rapide pour une utilisation optionnelle avec des poignées SSU.
- Raclette en acier inox avec lame en caoutchouc
- Conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches
- Fabriquée en acier inox 304 électropoli
- Lames de rechange en caoutchouc disponibles
- Tailles disponibles : 12, 18 et 22 pouces (30, 45 et 55 cm)
- Accessoire de poignée à déconnexion rapide
- À utiliser optionnellement avec des poignées universelles SSU
- L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lame de raclette |
| Color-coded | Non |
| Type de poignée | Aucune |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des fenêtres |
| À utiliser avec (équipement) | NovaSqueegee |
| Longueur (impériale) | 12 po |
| Afficher plus |