Learn More
Cole-Parmer Raccord droit NPT(M) pour salle blanche vers raccord cannelé, blanc Nylon
Code produit 30052976 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
Diamètre du filetage:
1/2 in NPT(M)
1/4 in NPT(M)
1/8 in NPT(M)
3/8 in NPT(M)
Conditionnement:
10 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre du filetage unitSize
30052976 1/4 in 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30052971 1/4 in 1/8 in NPT(M) 10 pièces
30053856 1/2 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30054017 5/8 in. 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053792 1/4 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053133 3/8 in. 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053341 5/16 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053401 5/16 in 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053138 0,125 po 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053413 3/4 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30054305 3/16 in 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053402 3/8 in. 3/8 in NPT(M) 10 pièces
30053024 1/4 in 3/8 in NPT(M) 10 pièces
30053698 5/32 po 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053581 3/8 in. 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30054106 3/8 in. 1/8 in NPT(M) 10 pièces
30053475 0,125 po 1/8 in NPT(M) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 30052976 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5010782
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux réglementations de la FDA (21 CFR 178.3297) et à la directive RoHS.
Spécification
Certifications/Conformité FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS
Diamètre (impériale) interne 1/4 in
Quantité d’emballage 10/Pk.
Port de sortie Rosca NPT(M) x espiga de manguera
Méthode de stérilisation Irradiación con haz de electrones/gamma, EtO o autoclave hasta 121 °C
Diamètre du filetage 1/4 in NPT(M)
Forme Structuré