Learn More
Cole-Parmer Raccord Luer femelle vers embout cannelé pour montage sur panneau en salle blanche, adaptateur droit, polypropylène sans dérivés animaux
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. Permet de réaliser un raccord Luer étanche en un simple tour de main. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1520(a)(3)(i) et (c)3.1a) et à la directive RoHS.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS |
| Diamètre (impériale) interne | 1/16 in |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Admission | Luer hembra, espiga para manguera |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.