Learn More
Fisherbrand™ Ruban en polyéthylène pour salle blanche
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Ruban blanc polyvalent pour :
- Préparation des milieux
- Lot
- Code couleur pour les cônes Finntip
- Emballage et autres applications
- Ruban en polyéthylène sensible à la pression
- Idéal pour l’étanchéité, le codage couleur et le marquage dans des environnements propres
- Excellent pour les zones de construction propres
- Traité en salle blanche
- Enroulé sur 3 in Cylindre en plastique
- Conditionnement double individuel
- Longueur du roulis : 33 m (36 yd.)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Orange |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouleau de |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Ruban |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | oui |
| Afficher plus |