Learn More
Fisherbrand™ Ruban adhésif en polyéthylène pour salle blanche, 19 mm (0,75 in)
Code produit 30694904 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
48 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30694904 Jaune 48 pièces
13128585 Blanc 1 pièce
13138585 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30694904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.50€
    520.33€ / 48 pièces
    Économisez 171.17€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ce ruban adhésif en polyéthylène sensible à la pression, à faible teneur en particules et en micro-organismes, est idéal pour le scellage, le codage couleur et le marquage dans les environnements propres.
Le Fisherbrand Le ruban adhésif en polyéthylène pour salles blanches est un excellent ruban à usage général pour la préparation des supports, le dosage, le codage couleur, l'emballage et d'autres applications en salle blanche.
  • Ruban adhésif en polyéthylène sensible à la pression
  • Idéal pour le scellage, le codage couleur et le marquage en milieu propre.
  • Excellent pour les zones de construction propres
  • Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm)
  • Conditionnement double individuel
  • Disponible en plusieurs largeurs
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Revêtement Polyéthylène
Couleur Jaune
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyéthylène
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Applications de soutien au dosage, au codage couleur, aux salles blanches et à l'industrie agroalimentaire
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 in)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.05 mm