Learn More
Fisherbrand™ Ruban pour salles blanches en polyéthylène de qualité industrielle EGP™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Pour une utilisation là où un rouleau ultra-propre n’est pas requis
- Support en polyéthylène avec adhésif acrylique à faible émission de gaz et bonnes capacités à décoller proprement les résidus
- Traité dans un environnement contrôlé, enroulé sur un mandrin en plastique et présenté dans une pochette
- Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylic |
| Revêtement | Polyethylene |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Ruban pour salles blanches de qualité industrielle |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Marquage des allées, création de lots, codage couleur, projets de construction propre, zones d’assistance pour salles blanches et applications de transformation des aliments |
| Afficher plus |