Description
- Le ruban adhésif en polyéthylène pour salles blanches est un excellent ruban polyvalent pour la préparation des supports, le dosage, le codage couleur, le conditionnement et d'autres applications en salle blanche.
- Ruban adhésif en polyéthylène sensible à la pression
- Idéal pour le scellage, le codage couleur et le marquage en milieu propre.
- Excellent pour les zones de construction propres
- Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm)
- Conditionnement double individuel
- Disponible en plusieurs largeurs
- Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Rouge |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Rouleau pour salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Dimensions (L x l) | 329.1 x 2.54 cm |
| Afficher plus |