Learn More
Fisherbrand™ Ruban en polyéthylène pour salle blanche
Code produit 30694894 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Largeur (métrique):
25.4 mm
Conditionnement:
36 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) Conditionnement
30694894 Orange 25.4 mm 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30694894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.04€
    462.80€ / 36 pièces
    Économisez 152.24€
    24% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Ruban de salle blanche sensible à la pression, avec faible nombre de particules et de bio-charge, idéal pour l’étanchéité, le codage couleur et le marquage dans des environnements propres
  • Pour la préparation des supports, le batching, le codage couleur, l’emballage et d’autres applications en salle blanche
  • Traité en salle blanche
  • Enroulé sur 3 in Noyau en plastique
  • Conditionnement double individuel
  • Longueur du roulis : 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Revêtement Aucun
Couleur Orange
Finition Semi-brillant
Format Rouleau de
Matériau Polypropylène
Type de produit Ruban
Stérilité Non stérile
Sans latex oui
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.