Learn More
Cole-Parmer Raccord Luer Lock mâle rotatif pour salle blanche vers raccord à embout cannelé, adaptateur droit, blanc Nylon
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. Se raccorder à un corps Luer femelle pour former un circuit de fluide étanche. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux réglementations de la FDA (21 CFR 178.3297) et à la directive RoHS.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS |
| Diamètre (impériale) interne | 3/32 po |
| Matériau | Nylon |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Admission | Conector macho Luer x espiga para manguera |
| Couleur | blanc |