Learn More
Micronova™ Éponges pour salles blanches
Code produit p-102295 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,7 x 7,6 cm (5 x 3 po.)
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.)
3 x 3 po (7,6 x 7,6 cm)
6,75 x 4,25 po
Matériau:
Acétate de polyvinyle
Maille en polyester, mousse d'uréthane
MegaTex, polyamide non-tissé, intérieur en mousse d’uréthane
Microfibre
Polyester
Polyester tissé lisse, mousse d’uréthane
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Couleur unitSize
13167306 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.) Microfibre Bleu 1 pièce
13167646 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.) MegaTex, polyamide non-tissé, intérieur en mousse d’uréthane Blanc 1 pièce
12813532 12,7 x 7,6 cm (5 x 3 po.) Acétate de polyvinyle Blanc 1 pièce
13147296 3 x 3 po (7,6 x 7,6 cm) Polyester Blanc 1 pièce
13167296 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.) Polyester tissé lisse, mousse d’uréthane Blanc 1 pièce
17171301 6,75 x 4,25 po Polyester tissé lisse, mousse d’uréthane Blanc 24 pièces
13117306 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.) Maille en polyester, mousse d'uréthane Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13167306 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SPAA46
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des murs souples, des bancs à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires. Disponibles en plusieurs matières, formes et dimensions
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des parois souples, des paillasses à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires.Disponibles en plusieurs tissus, formes et dimensions
Les éponges Micronova pour salles blanches existent avec des housses disponibles dans de nombreux matériaux, cousus de manière à optimiser la sécurité et à proposer différentes formes et tailles d’intérieurs en mousse d’uréthane réticulée et approuvée dans les salles blanches. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
  • Une gamme d’éponges pour salles blanches
  • Durables, réutilisables et absorbantes
  • Housses disponibles dans une variété de tissus adaptés aux tâches de nettoyage spécialisées :
    • Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
    • NovaPoly — 100 % polyester tricoté lisse, excellent pour disperser les désinfectants, contact alimentaire indirect approuvé par la FDA.
    • MegaTex — 100 % polyamide non-tissé, absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, absorption et nettoyage supérieur.
    • NovaCel — blanc solide, PVA super absorbant pour le rodage et le polissage des équipements de fabrication de gaufrettes.
    • Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement.
    • PVA — Absorbance élevée avec des propriétés de séchage rapide.
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Produit résistant aux désinfectants les plus puissants
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Éponge pour salles blanches
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,2 cm
Matériau Microfibre
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Non
Dimensions (L x l) 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.)
À utiliser avec (application) Super absorbant et nettoyage supérieur, pour une utilisation avec des désinfectants puissants et adaptés à la stérilisation à la vapeur