Learn More
PURUS™ Papier adhésif pour salle blanche
Code produit 16450051 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16450051 Blanc 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16450051 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur LCIB 1000C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.87€
    387.46€ / 100 pièces
    Économisez 123.41€
    24% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Le papier adhésif pour salles blanches est idéal pour l’écriture, la prise de notes et les rappels dans les environnements de salle blanche.
  • Excellent pour l’écriture et la prise de notes dans un environnement de salle blanche
  • 100 feuilles par bloc, emballées individuellement
  • 100 blocs par boîte
  • Recyclable
  • Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 5 (classe 10 à 1000)
Spécification
Matériau Synthétique
Réglé Non
Couleur Blanc
Description Papier adhésif pour salle blanche
Dimensions (L x l) 76 x 76 mm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des salles blanches de classe 10 à 1000. Pour écrire ou prendre des notes dans un environnement de salle blanche.
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier adhésif pour salle blanche
Quantité 100 feuilles/bloc, 100 blocs/boîte
Poids (métrique) 68 gsm