Learn More
Micronova™ Ruban en vinyle pour salle blanche
Code produit 30694883 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu clair
Bleu foncé
Jaune
Rouge
Vert clair
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30694883 Bleu clair 36 pièces
30694858 Bleu foncé 24 pièces
30694880 Vert clair 48 pièces
30694873 Rouge 48 pièces
30694874 Jaune 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30694883 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CR100PC1LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00€
    615.06€ / 36 pièces
    Économisez 41.94€
    6% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Fabriqué en caoutchouc, cet adhésif facile à décoller est extrêmement conformable, ce qui le rend idéal pour le codage couleur, le marquage et le scellement des surfaces courbes et irrégulières.
  • Le ruban adhésif vinyle pour salles blanches se décolle facilement des cartouches de plaquettes et des surfaces de travail des salles blanches, et sa finition mate permet d'écrire dessus avec un stylo pour salles blanches.
  • Des techniques de traitement et de conditionnement spécifiques garantissent de faibles concentrations de particules et d'ions extractibles pour les applications en salle blanche et aux alentours.
  • Traité pour les applications en salle blanche et autour des salles blanches
  • Ruban en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
  • Idéal pour coller et étanchéifier les surfaces incurvées et irrégulières
  • Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche.
  • Spécialement traité et conditionné pour la salle blanche
  • Disponible dans plusieurs couleurs et largeurs
  • Conditionnement individuel dans un sachet en polyéthylène
  • 36 yards (32,9 m) enroulés sur un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm)
  • Pour toute information concernant les couleurs non présentées ici, veuillez contacter votre représentant du service clientèle de Fisher Safety au 1-800-772-6733.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Bleu clair
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Vinyle
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
Sans latex Non
Dimensions (L x l) 329.1 x 2.54 cm
Longueur (impériale) 108 ft.
Longueur (métrique) 329.1 cm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 2.54 cm