Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Code produit 12823662 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu foncé
Orange
Vert clair
Vert foncé
Conditionnement:
1 pièce
36 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12823662 Vert clair 1 pièce
12893652 Bleu foncé 1 pièce
12803662 Vert foncé 1 pièce
12833662 Orange 1 pièce
12833542 Blanc 1 pièce
17371094 Blanc 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12823662 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CR100PC1LG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Ce ruban pour salle blanche en vinyle avec adhésif caoutchouc propre est extrêmement pratique, ce qui le rend idéal pour le codage couleur, le marquage et l’étanchéification de surfaces incurvées et irrégulières.
Traité pour les applications en salle blanche et autour des salles blanches
Le ruban vinyle pour salle blanche Micronova se décolle proprement des cartouches de substrat et des surfaces de travail des salles blanches et sa finition mate est inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche. Des techniques spéciales de traitement et d’emballage garantissent une faible quantité de particules et d’ions extractibles pour les applications réalisées dans et autour de la salle blanche.
  • Ruban en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
  • Décollement propre des cartouches de substrat et surfaces de travail en salle blanche.
  • Idéal pour coller et étanchéifier les surfaces incurvées et irrégulières
  • Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche.
  • Spécialement traité et conditionné pour la salle blanche
  • Disponible dans plusieurs couleurs et largeurs
  • Conditionnement individuel dans un sachet en polyéthylène
  • 36 yards (32,9 m) enroulés sur un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyl
Couleur Vert clair
Finition Matte
Format Roll
Matériau Vinyle
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm