Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Code produit 17371094 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu foncé
Orange
Vert clair
Vert foncé
Conditionnement:
1 pièce
36 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17371094 Blanc 36 pièces
12893652 Bleu foncé 1 pièce
12803662 Vert foncé 1 pièce
12823662 Vert clair 1 pièce
12833662 Orange 1 pièce
12833542 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17371094 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CR100PC1WH
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce ruban pour salle blanche en vinyle avec adhésif caoutchouc propre est extrêmement pratique, ce qui le rend idéal pour le codage couleur, le marquage et l’étanchéification de surfaces incurvées et irrégulières.
Traité pour les applications en salle blanche et autour des salles blanches
  • En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
  • Rouleaux et joints pour surfaces incurvées et irrégulières
  • Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Informations sur la commande
Disponible en rouleaux de couleur rouge, jaune, blanc, noir, marron, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent de 36 yard (33 m). Contactez votre représentant du service clients Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Rubber
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Tape
Matériau Vinyl, Synthetic Rubber
Type de produit Cleanroom Tape
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching and Food Processing Applications
Dimensions (L x l) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm