Learn More
Micronova™ Lingettes pour salles blanches
BIOPHARMA
Code produit p-3350271 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
9,5 x 9,5 in
Matériau:
Acétate de polyvinyle
Microfibre de polyester/polyamide
Polyamide non tissé
Polyester, Polyamide
Tissu en maille polyester
Tissu en polyamide
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Conditionnement
17805751 9,5 x 9,5 in Polyamide non tissé 10 pièces
13197336 12 x 12 in Polyamide non tissé 100 pièces
13177356 9,5 x 9,5 in Microfibre de polyester/polyamide 100 pièces
30305859 9,5 x 9,5 in Microfibre de polyester/polyamide 10 pièces
13137356 12 x 12 in Microfibre de polyester/polyamide 10 pièces
13117346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Tissu en polyamide 100 pièces
15521765 12 x 12 in Polyester, Polyamide 10 pièces
13117356 9,5 x 9,5 in Tissu en maille polyester 100 pièces
16448813 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Acétate de polyvinyle 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17805751 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur WP2099
Gamme de lingettes absorbantes peu pelucheuses, idéales pour le nettoyage, la désinfection, le polissage et le séchage dans les salles blanches, les zones de support et les suites de recherche. Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spéc
Le Micronova Les lingettes pour salles blanches comprennent une gamme de lingettes absorbantes à faible peluchage, idéales pour les applications de nettoyage, de désinfection et d'essuyage dans diverses industries.
  • Lingettes pour salles blanches pour un grand nombre d’applications
  • Peu pelucheuses et absorbantes
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • MegaTex —Le polyamide non tissé à 100 % est absorbant et possède une surface légèrement abrasive.
    • microfibre — Composé à 80 % de polyester et à 20 % de polyamide, ce tissu est très absorbant et efficace aussi bien mouillé que sec.
    • PolyMesh —100 % polyester avec une couche de maille pour une surface de frottement douce
    • NovaCel— Acétate de polyvinyle solide, super absorbant, élimine les particules fines et les squames
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Bonne compatibilité avec les produits chimiques
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,1
Largeur (impériale) 9,5 in
Largeur (métrique) 24,1 cm
Matériau Polyamide non tissé
Couleur Blanc
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Jetable Réutilisable
Dimensions (L x l) 9,5 x 9,5 in
À utiliser avec (application) Nettoyage de pièces et de surfaces, pour éliminer les salissures tenaces, et élimination des liquides
À utiliser avec (équipement) Pour les postes de travail, les bancs à flux laminaire
Quantité d’emballage 10/Carton
Stérilité Non stérile
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante