Learn More
Greiner Bio-One Microplaque μClear™ à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Code produit 10662123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond transparent
Conditionnement:
32 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10662123 Blanc, Fond transparent 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10662123 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 781098
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :blanc, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Compatibles avec les systèmes automatisés
  • Empilables
  • Codage alphanumérique complet μClear™ bas
  • Profil du puits : F-bottom (fond plat)
  • Surface de croissance par puits : 10 mm²
  • Volume utile par puits : 15 μl - 110 μl
  • Disponible avec  Couvercle permettant les échanges gazeux avec une évaporation minimale.
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Couvercle Avec couvercle
Array 16 x 24
Conditionnement 8/boîte ; 32/carton
Couleur Blanc, Fond transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Coins arrondis
Quantité 32/boîte