Learn More
BRAND™ Flacons compte-gouttes transparents avec pipette
Code produit 10364991 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10364991 100 ml 1 pièce
10213541 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364991 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 124639
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Verre sodocalcique (ambré). Le bouchon à joint rodé interchangeable est équipé d’une pipette intégrée avec bouchon en caoutchouc.
  • Fabrication en verre sodocalcique transparent
  • Comprend une pipette compte-gouttes et un bouchon en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Concluant
Matériau Verre sodocalcique
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 150 mm
Matériau du bouchon Caoutchouc
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon de joint rodé avec bouchon en caoutchouc