Learn More
Labconco™ Chambre de séchage transparente pour FreeZone™ lyophilisateurs
Code produit 15797807 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Court
Haut
Hauteur (impériale):
15,3 in
16,8 in
23 in
24,6 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Hauteur (impériale) Conditionnement
15797807 Court 16,8 in 1 pièce
15721008 Court 15,3 in 1 pièce
15787807 Haut 24,6 in 1 pièce
15796968 Haut 23 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15797807 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7318702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00€
    2576.88€ / 1 pièces
    Économisez 1808.12€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Une chambre claire donne une bonne visibilité pour la lyophilisation en vrac.
  • Chambre en acrylique de 12 in de diamètre, compatible avec tous les FreeZone™ lyophilisateurs
  • Bonne visibilité assurée pour la lyophilisation en vrac
  • Comprend un couvercle en acrylique transparent avec joint, une valve de décompression et un passage pour les cordons électriques.
  • Compatible avec les condenseurs de 10,12 in ou 14,0 in de diamètre
  • Ouverture de 8 in de diamètre pour le collecteur, au niveau de la partie inférieure de la chambre
Spécification
Type Chambre de séchage
Nbre d’étagères 3
Couleur Clear
Matériau Acrylique
Dimensions Court
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone™
Diamètre (impériale) 13.6 in
Hauteur (impériale) 16,8 in
Poids à l’expédition (impériale) 17 lb
Poids (impériale) 14 lb