Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents avec bouchons phénoliques noirs PolyCone
Code produit 11718729 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
480 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Quantité:
12/boîte
24/boîte
48/carton
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Quantité Conditionnement
11718729 60 ml 20-400 24/boîte 24 pièces
11708729 30 ml 20-400 48/carton 48 pièces
11728729 120 ml 22-400 24/boîte 24 pièces
11738729 250 ml 24-400 12/boîte 12 pièces
11748729 480 ml 28-400 12/boîte 12 pièces
11758729 1000 ml 33-400 12/boîte 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11718729
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Flacons à usage général. Les flacons Boston ronds transparents Fisherbrand™ avec bouchons phénoliques noirs PolyCone sont la solution idéale lorsque l’intégrité du contenu est déterminante.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Doté d’une ouverture à col vissant étroite, d’épaules incurvées et d’un corps rond
  • Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu.
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Transparent
Matériau Verre
Longueur (métrique) 95 mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Noir
Matériau de revêtement PolyCone
Finition de col 20-400
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 94 mm
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 2 oz
Forme Boston, rond
Type de produit Flacon Boston rond